4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470131-5G OR470131-1G
APOSOR470131-5GEA 709 CHF
APOSOR470131-5G APOSOR470131-1G
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18070986
CAS-Nummer: 919085-52-2