4-Methoxybenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
Lieferant: Apollo Scientific
OR470124-1G OR470124-5G
APOSOR470124-1GEA 477 CHF
APOSOR470124-1G APOSOR470124-5G
4-Methoxybenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
4-Methoxybenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
Formel: C₈H₇NO₂S
MW: 181,212 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17171374
CAS-Nummer: 1246471-39-5