(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470121-1G OR470121-5G
APOSOR470121-1GEA 330 CHF
APOSOR470121-1G APOSOR470121-5G
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formel: C₁₃H₁₅N
MW: 185,265 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367857
CAS-Nummer: 124192-87-6