4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470112-1G OR470112-250MG
APOSOR470112-1GEA 709 CHF
APOSOR470112-1G APOSOR470112-250MG
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Formel: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
MW: 312,795 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09607516
CAS-Nummer: 596817-46-8