3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470108-1G
OR470108-5G
APOSOR470108-1GEA
367
CHF
APOSOR470108-1G
APOSOR470108-5G
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ MW: 220,268 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09711359 CAS-Nummer: 938239-74-8 |