3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470096-1G OR470096-5G
APOSOR470096-1GEA 433 CHF
APOSOR470096-1G APOSOR470096-5G
3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12818946
CAS-Nummer: 116753-51-6