Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470090-1G OR470090-5G
APOSOR470090-1GEA 477 CHF
APOSOR470090-1G APOSOR470090-5G
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₉NO₅
MW: 293,315 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16495878
CAS-Nummer: 1226776-84-6