1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470089-1G OR470089-5G
APOSOR470089-1GEA 307 CHF
APOSOR470089-1G APOSOR470089-5G
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₈H₇N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16495877
CAS-Nummer: 52090-67-2