Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470079-250MG
OR470079-1G
APOSOR470079-250MGEA
415
CHF
APOSOR470079-250MG
APOSOR470079-1G
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄S MW: 242,252 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13195438 CAS-Nummer: 132973-51-4 |