4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470068-1G OR470068-5G
APOSOR470068-1GEA 307 CHF
APOSOR470068-1G APOSOR470068-5G
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₂
MW: 225,671 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13191618
CAS-Nummer: 1197193-20-6