4-(Methylsulphonyl)-2-piperazinobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470067-5G
OR470067-1G
APOSOR470067-5GEA
1410
CHF
APOSOR470067-5G
APOSOR470067-1G
4-(Methylsulphonyl)-2-piperazinobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-piperazinobenzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₄S MW: 284,331 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13191615 CAS-Nummer: 1197193-32-0 |