3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470064-1G
OR470064-5G
APOSOR470064-1GEA
307
CHF
APOSOR470064-1G
APOSOR470064-5G
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₅BrN₂O₂ MW: 299.164 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110915 CAS-Nummer: 1131622-55-3 |