3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470062-1G OR470062-5G
APOSOR470062-1GEA 307 CHF
APOSOR470062-1G APOSOR470062-5G
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270,122 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110874
CAS-Nummer: 1131615-12-7