2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470059-5G
OR470059-1G
APOSOR470059-5GEA
1590
CHF
APOSOR470059-5G
APOSOR470059-1G
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
Formel:
C₃H₇Br₂N·BrH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00666060 CAS-Nummer: 6963-32-2 |