2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470043-25G OR470043-5G
APOSOR470043-25GEA 855 CHF
APOSOR470043-25G APOSOR470043-5G
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₄
MW: 239,228 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198896
CAS-Nummer: 925920-70-3