3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470018-1G
OR470018-5G
APOSOR470018-1GEA
184
CHF
APOSOR470018-1G
APOSOR470018-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ MW: 207,269 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00454125 CAS-Nummer: 2138-33-2 |