N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470001-1G OR470001-5G
APOSOR470001-1GEA 379 CHF
APOSOR470001-1G APOSOR470001-5G
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₄S
MW: 285,32 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10565655
CAS-Nummer: 1095010-42-6