2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR46769-1G
OR46769-250MG
OR46769-5G
APOSOR46769-1GEA
662
CHF
APOSOR46769-1G
APOSOR46769-250MG
APOSOR46769-5G
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride
Formel:
C₈H₇BrN₂·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640237 CAS-Nummer: 28493-03-0 |