2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46766-1G
OR46766-250MG
APOSOR46766-1GEA
784
CHF
APOSOR46766-1G
APOSOR46766-250MG
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Formel:
C₈H₇BrN₂·ClH MW: 247,52 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24570261 CAS-Nummer: 28493-02-9 |