6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46764-5G
APOSOR46764-5GEA
129
CHF
APOSOR46764-5G
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄ClIN₂ MW: 254,456 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD13181515 CAS-Nummer: 800402-06-6 |