3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46761-1G OR46761-250MG
APOSOR46761-1GEA 300 CHF
APOSOR46761-1G APOSOR46761-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₉H₁₀BrClN₄
MW: 289,559 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30497988
CAS-Nummer: 2060040-98-2