1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46759-1G OR46759-250MG
APOSOR46759-1GEA 140 CHF
APOSOR46759-1G APOSOR46759-250MG
1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₉H₁₂N₄O
MW: 192,218 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11207433
CAS-Nummer: 1094377-59-9