(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46746-1G
OR46746-250MG
APOSOR46746-1GEA
241
CHF
APOSOR46746-1G
APOSOR46746-250MG
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
Formel:
C₇H₈BrNO₃ MW: 234,047 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24387374 CAS-Nummer: 1380089-33-7 |