4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46688-1G
OR46688-250MG
OR46688-500MG
OR46688-2.5G
APOSOR46688-1GEA
612
CHF
APOSOR46688-1G
APOSOR46688-250MG
APOSOR46688-500MG
APOSOR46688-2.5G
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₀ClNO·ClH MW: 184,064 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26099148 CAS-Nummer: 42060-79-7 |