2-Formylbenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46684-1G
OR46684-250MG
OR46684-500MG
OR46684-2.5G
APOSOR46684-1GEA
815
CHF
APOSOR46684-1G
APOSOR46684-250MG
APOSOR46684-500MG
APOSOR46684-2.5G
2-Formylbenzoyl chloride
2-Formylbenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅ClO₂ MW: 168.577 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13173767 CAS-Nummer: 117886-88-1 |