2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46682-1G OR46682-250MG OR46682-500MG OR46682-2.5G
APOSOR46682-1GEA 596 CHF
APOSOR46682-1G APOSOR46682-250MG APOSOR46682-500MG APOSOR46682-2.5G
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₇ClO₃S
MW: 218,657 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025162
CAS-Nummer: 49639-13-6