2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46680-1G OR46680-250MG OR46680-500MG
APOSOR46680-1GEA 752 CHF
APOSOR46680-1G APOSOR46680-250MG APOSOR46680-500MG
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190.027 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09901791
CAS-Nummer: 910230-30-7