2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46679-1G OR46679-250MG OR46679-500MG
APOSOR46679-1GEA 1240 CHF
APOSOR46679-1G APOSOR46679-250MG APOSOR46679-500MG
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,661 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27950360
CAS-Nummer: 39889-72-0