1-Ethyl-1H-imidazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46627-1G OR46627-100MG OR46627-250MG OR46627-500MG
APOSOR46627-1GEA 2910 CHF
APOSOR46627-1G APOSOR46627-100MG APOSOR46627-250MG APOSOR46627-500MG
1-Ethyl-1H-imidazol-5-amine
1-Ethyl-1H-imidazol-5-amine
Formel: C₅H₉N₃
MW: 111,145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19205887
CAS-Nummer: 99979-67-6