Pyridine-3-sulphonamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Sulphamoylpyridine, 3-(Aminosulphonyl)pyridine
OR46603-1G OR46603-5G
APOSOR46603-1GEA 76.6 CHF
APOSOR46603-1G APOSOR46603-5G
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Pyridine-3-sulphonamide
Formel: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,178 g/mol
Melting Pt: 106…111 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690712
CAS-Nummer: 2922-45-4