Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46588-5G OR46588-10G OR46588-1G
APOSOR46588-5GEA 97.5 CHF
APOSOR46588-5G APOSOR46588-10G APOSOR46588-1G
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,098 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14155650
CAS-Nummer: 170355-38-1