2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46581-1G
OR46581-5G
APOSOR46581-1GEA
367
CHF
APOSOR46581-1G
APOSOR46581-5G
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂S₂ MW: 277,362 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD20926232 CAS-Nummer: 23503-68-6 |