3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46579-1G OR46579-250MG
APOSOR46579-1GEA 538 CHF
APOSOR46579-1G APOSOR46579-250MG
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BO₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13195758
CAS-Nummer: 1046811-99-7