5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46578-1G
OR46578-5G
APOSOR46578-1GEA
244
CHF
APOSOR46578-1G
APOSOR46578-5G
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₃ MW: 192,171 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03840712 CAS-Nummer: 90417-53-1 |