5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (5-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46556-1G OR46556-250MG OR46556-5G
APOSOR46556-1GEA 33.2 CHF
APOSOR46556-1G APOSOR46556-250MG APOSOR46556-5G
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09745850
CAS-Nummer: 199786-58-8