3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-5-cyanobenzene-1,2-diamine, 3-Bromo-5-cyanophenylene-1,2-diamine
OR46540-1G
OR46540-250MG
OR46540-5G
APOSOR46540-1GEA
248
CHF
APOSOR46540-1G
APOSOR46540-250MG
APOSOR46540-5G
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile
Formel:
C₇H₆BrN₃ MW: 212,047 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22628913 CAS-Nummer: 1417371-78-8 |