Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-amino-2-chloropyridine-4-carboxylate
OR46528-1G OR46528-5G
APOSOR46528-1GEA 69.6 CHF
APOSOR46528-1G APOSOR46528-5G
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848213
CAS-Nummer: 1073182-59-8