Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-bromo-3-chloropicolinate
OR46525-1G OR46525-250MG OR46525-5G OR46525-25G
APOSOR46525-1GEA 26.2 CHF
APOSOR46525-1G APOSOR46525-250MG APOSOR46525-5G APOSOR46525-25G
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,477 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698107
CAS-Nummer: 1214336-41-0