Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2,6-dimethylpyridine-4-carboxylate
OR46524-1G
APOSOR46524-1GEA 81.9 CHF
APOSOR46524-1G
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Melting Pt: 45…47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656351
CAS-Nummer: 142896-15-9