7,7-Dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46339-5G
APOSOR46339-5GEA
117
CHF
APOSOR46339-5G
7,7-Dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole 95%
7,7-Dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole
Formel:
C₂₁H₁₇N MW: 283,366 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26131198 CAS-Nummer: 1257220-47-5 |