4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4632-1G OR4632-250MG OR4632-5G
APOSOR4632-1GEA 211 CHF
APOSOR4632-1G APOSOR4632-250MG APOSOR4632-5G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide
Formel: C₆H₈N₄OS
MW: 184,219 g/mol
Melting Pt: 250 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126685
CAS-Nummer: 89533-28-8