2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,4-diazine hydrobromide
OR46239-1G OR46239-5G
APOSOR46239-1GEA 245 CHF
APOSOR46239-1G APOSOR46239-5G
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide
Formel: C₅H₅BrN₂·BrH
MW: 253.923 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23105761
CAS-Nummer: 1421789-94-7
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable