3-Chloro-5-iodoanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-5-iodophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-iodo-5-methoxybenzene
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 411 CHF
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Formel: C₇H₆ClIO
MW: 268.479 g/mol
Siedepunkt: 87…89 °C (1.5 mm Hg)
Dichte: 1.8961 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393318
CAS-Nummer: 861800-86-4