5-Bromo-2-iodophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46220-10G OR46220-25G OR46220-5G
APOSOR46220-10GEA 283 CHF
APOSOR46220-10G APOSOR46220-25G APOSOR46220-5G
5-Bromo-2-iodophenol 98%
5-Bromo-2-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
MW: 298,904 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16999931
CAS-Nummer: 858855-11-5