3,5-Diiodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46151-1G OR46151-250MG
APOSOR46151-1GEA 286 CHF
APOSOR46151-1G APOSOR46151-250MG
3,5-Diiodopyridine
3,5-Diiodopyridine
Formel: C₅H₃I₂N
MW: 330,893 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01928488
CAS-Nummer: 53710-18-2