Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46142-1G OR46142-250MG
APOSOR46142-1GEA 767 CHF
APOSOR46142-1G APOSOR46142-250MG
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate
Formel: C₉H₈O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01067661
CAS-Nummer: 3775-05-1