2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46091-1G OR46091-5G
APOSOR46091-1GEA 26.2 CHF
APOSOR46091-1G APOSOR46091-5G
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
2,4-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Melting Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185489
CAS-Nummer: 5629-98-1