4-Iodo-2-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Iodoguaiacol, 2-Hydroxy-5-iodoanisole
OR46089-1G OR46089-25G OR46089-5G
APOSOR46089-1GEA 68 CHF
APOSOR46089-1G APOSOR46089-25G APOSOR46089-5G
4-Iodo-2-methoxyphenol
4-Iodo-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇IO₂
MW: 250,034 g/mol
Melting Pt: 37…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061924
CAS-Nummer: 203861-62-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III