3-(Aminomethyl)-6-chloropyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (6-Chloropyridazin-3-yl)methylamine
OR46079-100MG OR46079-250MG
APOSOR46079-100MGEA 0 CHF
APOSOR46079-100MG APOSOR46079-250MG
3-(Aminomethyl)-6-chloropyridazine 95%
3-(Aminomethyl)-6-chloropyridazine
Formel: C₅H₆ClN₃
MW: 143,574 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10698046
CAS-Nummer: 871826-15-2