3-Amino-5-bromophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-5-hydroxyaniline
OR46063-1G OR46063-250MG
APOSOR46063-1GEA 428 CHF
APOSOR46063-1G APOSOR46063-250MG
3-Amino-5-bromophenol 97%
3-Amino-5-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16999374
CAS-Nummer: 100367-38-2